Merck
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
CAS番号:
分子量:
264.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)