Merck
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2Si
CAS番号:
分子量:
196.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)