Merck
512192
Sigma-Aldrich
5-メチル-2-チオフェンボロン酸
別名:
5-メチル-2-チエニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7BO2S
CAS番号:
分子量:
141.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
161.5-166.5 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
InChI Key
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512192-1G:
512192-BULK:
512192-5G:
512192-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)