Merck
511633
Sigma-Aldrich
Silver arsenate
99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag3AsO4
CAS番号:
分子量:
462.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99%
溶解性
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
密度
6.657 g/mL (lit.)
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)