Merck
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
別名:
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38O
CAS番号:
分子量:
282.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)