Merck
510599
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O
CAS番号:
分子量:
174.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)