Merck
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19FO9
CAS番号:
分子量:
350.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
光学活性
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
80-85 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
510548-BULK:
510548-VAR:
510548-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)