Merck
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
別名:
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO6S
CAS番号:
分子量:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
光学活性
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI Key
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)