Merck
497010
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-L-fucal
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O5
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]24/D +8°, c = 1 in acetone
mp
48-52 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)