496707
Poly(vinylidene chloride-co-acrylonitrile)
average Mn ~80,000, average Mw ~150,000
別名:
Acrylonitrile-vinylidene chloride polymer, Acrylonitrile-vinylidene copolymer, Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile), Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile) copolymer, Polyacrylonitrile-vinylidene chloride copolymer, Vinylidene chloride-acrylonitrile polymer
About This Item
おすすめの製品
分子量
average Mn ~80,000
average Mw ~150,000
転移温度
Tg 50 °C
密度
1.6 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClC(Cl)=C.C=CC#N
InChI
1S/C3H3N.C2H2Cl2/c1-2-3-4;1-2(3)4/h2H,1H2;1H2
InChI Key
QLUXVUVEVXYICG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
496707-150G:
496707-VAR:
496707-BULK:
試験成績書(COA)