Merck
496499
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] adipate
98%
別名:
VEctomer® 4060 vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS番号:
分子量:
342.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCOC=C
法的情報
モルフレックス(Morflex)社製品。
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)