Merck
496480
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] succinate
98%
別名:
VEctomer® 4030 vinyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS番号:
分子量:
314.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI Key
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
法的情報
モルフレックス(Morflex)社製品。
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3