Merck
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
CAS番号:
分子量:
227.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)