Merck
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
別名:
BaAl4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaAl4
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99% trace metals basis
形状
powder
組成
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
粒径
−325 mesh
密度
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al].[Ba]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)