Merck
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pd(S2O3)2·H2O
CAS番号:
分子量:
426.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: palladium
mp
172 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
InChI Key
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J