Merck
494747
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalaninol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
327.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +25°, c = 1 in chloroform
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-22)18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17-18,22H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m1/s1
InChI Key
OGVCRJDQGBIHAG-QGZVFWFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)