Merck
494623
Sigma-Aldrich
Zinc sulfite dihydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnSO3·2H2O
CAS番号:
分子量:
181.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: insoluble(lit.)
SMILES記法
O.O.[Zn++].[O-]S([O-])=O