Merck
493899
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7-(Carbobenzyloxyamino)-7,7a-dihydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4(3aH)-one
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO5
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)