Merck
493619
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30Cl2Ti
CAS番号:
分子量:
389.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)