Merck
492604
Sigma-Aldrich
エチレングリコール-d6
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOCD2CD2OD
CAS番号:
分子量:
68.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
同位体純度
99 atom % D
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)