Merck
491195
Sigma-Aldrich
1-Bromotridecane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
別名:
Tridecyl-1,1,2,2-d4 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CD2CD2Br
CAS番号:
分子量:
267.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H27Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h2-13H2,1H3/i12D2,13D2
InChI Key
BFDNZQUBFCYTIC-IDPVZSQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
491195-BULK:
491195-VAR:
491195-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)