Merck
491101
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH213CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
77.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC[13CH2]CO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1
InChI Key
YPFDHNVEDLHUCE-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
491101-VAR:
491101-BULK:
491101-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)