Merck
490881
Sigma-Aldrich
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-テトラヒドロ-2,2-ジメチルオキシレノ[e]-1,3-ベンゾジオキソール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O3
CAS番号:
分子量:
168.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
光学活性
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yu-Wen Alvin Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(37), 7408-7427 (2019-07-25)
In blood, apolipoprotein E (ApoE) is a component of circulating lipoproteins and mediates the clearance of these lipoproteins from blood by binding to ApoE receptors. Humans express three genetic ApoE variants, ApoE2, ApoE3, and ApoE4, which exhibit distinct ApoE receptor-binding