Merck
490113
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-2-13C
99 atom % 13C
別名:
L-Phenylalanine-α-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i8+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-IDMPRHEVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
490113-250MG:
490113-BULK:
490113-VAR:
試験成績書(COA)