Merck
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
別名:
Tribromomethane-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CHBr3
CAS番号:
分子量:
253.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
同位体純度
99 atom % 13C
屈折率
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
密度
2.905 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N