Merck
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
別名:
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
CAS番号:
分子量:
558.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485721-10G:
485721-VAR:
485721-BULK:
485721-1G:
試験成績書(COA)