Merck
485276
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
別名:
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OC6H4)3Bi
CAS番号:
分子量:
530.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
組成
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
反応適合性
core: bismuth
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
InChI Key
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
485276-10G:
485276-BULK:
485276-1G:
485276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)