Merck
48222
Sigma-Aldrich
Gadolinium triethylenetetraminehexaacetate trisodium salt pentahydrate
≥95.0% (C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24GdN4Na3O12 · 5H2O
分子量:
804.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (C)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)CN1CCN2CCN(CC([O-])=O)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)CN(CC1)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H30N4O12.Gd.3Na.5H2O/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34;;;;;;;;;/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34);;;;;5*1H2/q;+3;3*+1;;;;;/p-6
InChI Key
IPZHCAJJRGKGIM-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
48222-BULK:
48222-VAR:
48222-1G:
試験成績書(COA)