Merck
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce(ClO4)4
CAS番号:
分子量:
537.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
99.99%
濃度
~0.5 N in perchloric acid
密度
1.556 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)