Merck
480266
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H42N6
CAS番号:
分子量:
342.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCN1CN(CCCN(C)C)CN(CCCN(C)C)C1
アプリケーション
Curing agent for polymers. Hardener for anhydrides.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)