Merck
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
254.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI Key
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)