Merck
479608
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
211.05
Beilstein:
4657172
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
光学活性
[α]22/D −11°, neat
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
AIZRKZQHJNWBEI-YFKPBYRVSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
479608-1G:
479608-VAR:
479608-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)