Merck
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CSiCl3
CAS番号:
分子量:
252.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)