Merck
47819
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0%
別名:
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H23NO4
CAS番号:
分子量:
401.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-7-6-8-17(13-16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-11-4-2-9-18(20)19-10-3-5-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChI Key
NJXPSSISZLAXRE-QHCPKHFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47819-1G:
47819-VAR:
47819-5G:
47819-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)