Merck
47804
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3-CN)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-3-cyano-D-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N2O4
CAS番号:
分子量:
412.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
不純物
~15% 2-propanol
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
InChI Key
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
47804-5G:
47804-VAR:
47804-1G:
47804-BULK:
試験成績書(COA)