Merck
477478
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-4-Oxomyrtenyl pivalate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O3
CAS番号:
分子量:
250.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
mp
40-44 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)