Merck
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Glycidyl heptyl ether
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +8.6°, neat
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)