Merck
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O
CAS番号:
分子量:
212.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D +9°, neat
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1