コンテンツへスキップ
Merck

477095

Sigma-Aldrich

(R)-(+)-1,2-Epoxyheptane

97%

別名:

(R)-2-Pentyloxirane, (R)-Heptene oxide

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000

アッセイ

97%

光学活性

[α]25/D +15°, neat

屈折率

n20/D 1.415 (lit.)

bp

56 °C/30 mmHg (lit.)

密度

0.836 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES記法

CCCCC[C@@H]1CO1

InChI

1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-7-6-8-7/h7H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1

InChI Key

NMOFYYYCFRVWBK-SSDOTTSWSA-N

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)