Merck
476927
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)borane ammonia complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OC6H4)3B·NH3
CAS番号:
分子量:
349.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: reductant
mp
191 °C (lit.)
SMILES記法
N.COc1ccc(cc1)B(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)