Merck
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-イミダゾール-1-イル)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O2
CAS番号:
分子量:
188.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)