Merck
47661
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ile-Wang resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
別名:
Fmoc-L-isoleucine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.6 mmol/g loading
マトリックス
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47661-5G-F:
47661-VAR-F:
47661-BULK-F:
47661-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)