Merck
47554
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
≥99.0% (HPLC)
別名:
1-Fmoc-piperidin-4-ylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO4
CAS番号:
分子量:
365.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-138 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)13-15-9-11-23(12-10-15)22(26)27-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-8,15,20H,9-14H2,(H,24,25)
InChI Key
CQAGUAUKAZHOSU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47554-1G-F:
47554-BULK-F:
47554-250MG-F:
47554-VAR-F:
試験成績書(COA)