Merck
475297
Sigma-Aldrich
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone
97%
別名:
3,4,6-Trimethoxyphthalide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O5
CAS番号:
分子量:
224.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES記法
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
InChI Key
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
475297-VAR:
475297-5G:
475297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)