Merck
47521
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nγ-(4,4'-ジメトキシベンズヒドリル)-L-アスパラギン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H32N2O7
CAS番号:
分子量:
580.63
Beilstein:
5204238
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C34H32N2O7/c1-41-23-15-11-21(12-16-23)32(22-13-17-24(42-2)18-14-22)36-31(37)19-30(33(38)39)35-34(40)43-20-29-27-9-5-3-7-25(27)26-8-4-6-10-28(26)29/h3-18,29-30,32H,19-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,37)(H,38,39)/t30-/m0/s1
InChI Key
NUINEVHFMAGARJ-PMERELPUSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47521-5G:
47521-1G:
47521-VAR:
47521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)