Merck
47457
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3,5-I2)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-3,5-diiodo-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H19I2NO5
CAS番号:
分子量:
655.22
Beilstein:
9022736
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
InChI Key
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47457-5G:
47457-VAR:
47457-1G:4548173994390
47457-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)