Merck
473766
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(Boc-amino)-1-propanol
98%
別名:
(R)-(+)-3-Benzyloxy-2-(tert-butoxycarbonylamino)-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
281.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
mp
66-69 °C (lit.)
官能基
amine
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C15H23NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-13(9-17)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13,17H,9-11H2,1-3H3,(H,16,18)/t13-/m1/s1
InChI Key
MSIDLARYVJJEQY-CYBMUJFWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
473766-BULK:
473766-5G:
473766-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)