Merck
473480
Sigma-Aldrich
ビス[1,2-ビス(ジフェニスホスフィノ)エタン]カルボニルクロロイリジウム(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
CAS番号:
分子量:
1052.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)