Merck
47313
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cha-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Fmoc-3-cyclohexyl-D-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO4
CAS番号:
分子量:
393.48
Beilstein:
8234680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47313-BULK:
47313-5G:
47313-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoichiro Yamada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 168-171 (2010-12-21)
High mobility group box1 (HMGB1) is a non-histone chromatin chromosomal protein playing an important role in chromatin architecture and transcriptional regulation. Recently, HMGB1 has been shown to be secreted into extracellular milieu in necrosis and apoptosis, and involved in inflammatory