Merck
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NS · HCl
CAS番号:
分子量:
151.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
SMILES記法
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)